Tisk…
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Ethylsulphonyl)pyridine-2-sulphonamide
OR52893-1G OR52893-250MG
APOSOR52893-1GEA 3610 CZK
APOSOR52893-1G APOSOR52893-250MG
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₄S₂
MW: 250.295 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01758695
CAS číslo: 117671-01-9