Tisk…
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52787-1G OR52787-250MG
APOSOR52787-1GEA 10880 CZK
APOSOR52787-1G APOSOR52787-250MG
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999405
CAS číslo: 567-62-4