Tisk…
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 6620 CZK
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128861
CAS číslo: 111043-06-2