Tisk…
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52779-1G OR52779-250MG
APOSOR52779-1GEA 39680 CZK
APOSOR52779-1G APOSOR52779-250MG
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
4-Morpholinopyridin-3-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10691098
CAS číslo: 90648-26-3