Tisk…
3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52778-100MG OR52778-250MG
APOSOR52778-100MGEA 14490 CZK
APOSOR52778-100MG APOSOR52778-250MG
3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
3-Morpholinopyridin-4-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20715635
CAS číslo: 144864-28-8