Tisk…
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52775-1G OR52775-250MG
APOSOR52775-1GEA 29360 CZK
APOSOR52775-1G APOSOR52775-250MG
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Vzorec: C₉H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01704039
CAS číslo: 78069-95-1