Tisk…
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52773-1G OR52773-250MG
APOSOR52773-1GEA 19440 CZK
APOSOR52773-1G APOSOR52773-250MG
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Vzorec: C₉H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09882449
CAS číslo: 119285-06-2