Tisk…
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52772-1G OR52772-250MG
APOSOR52772-1GEA 21730 CZK
APOSOR52772-1G APOSOR52772-250MG
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10691294
CAS číslo: 52311-36-1