Tisk…
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 13230 CZK
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20727598
CAS číslo: 1286273-41-3