Tisk…
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52767-1G OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA 21100 CZK
APOSOR52767-1G APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03268586
CAS číslo: 35980-78-0