Tisk…
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52765-1G OR52765-250MG
APOSOR52765-1GEA 19440 CZK
APOSOR52765-1G APOSOR52765-250MG
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
3-Piperazin-1-ylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444414
CAS číslo: 125422-03-9