Tisk…
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(6-Bromopyridin-3-yl)morpholine
OR52764-1G OR52764-250MG
APOSOR52764-1GEA 4440 CZK
APOSOR52764-1G APOSOR52764-250MG
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O
MW: 243,1 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869572
CAS číslo: 952582-08-0