1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52761-1G
OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA
25820
CZK
APOSOR52761-1G
APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Vzorec:
C₉H₁₂BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09910228 CAS číslo: 412347-39-8 |