Tisk…
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52758-1G OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA 5200 CZK
APOSOR52758-1G APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910225
CAS číslo: 87394-56-7