Tisk…
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52749-1G OR52749-250MG OR52749-5G
APOSOR52749-1GEA 2610 CZK
APOSOR52749-1G APOSOR52749-250MG APOSOR52749-5G
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000075
CAS číslo: 1093879-46-9