Tisk…
6-Bromo-3-methybenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52747-1G OR52747-250MG
APOSOR52747-1GEA 5920 CZK
APOSOR52747-1G APOSOR52747-250MG
6-Bromo-3-methybenzofuran
6-Bromo-3-methybenzofuran
Vzorec: C₉H₇BrO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24387451
CAS číslo: 33118-86-4