3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR52736-1G
OR52736-250MG
OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA
14880
CZK
APOSOR52736-1G
APOSOR52736-250MG
APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅Br₂I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391669 CAS číslo: 1261757-20-3 UN: 3261 ADR: 8,III |