3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52730-1G
OR52730-250MG
OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA
5720
CZK
APOSOR52730-1G
APOSOR52730-250MG
APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆BrIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391655 CAS číslo: 1261571-03-2 |