Tisk…
4-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5273-100G OR5273-500G
APOSOR5273-100GEA 3100 CZK
APOSOR5273-100G APOSOR5273-500G
4-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012941
CAS číslo: 622-88-8
UN: 3261
ADR: 8,II