Tisk…
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 6120 CZK
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398801
CAS číslo: 121772-84-7