Tisk…
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52706-10G OR52706-1G OR52706-5G
APOSOR52706-10GEA 18680 CZK
APOSOR52706-10G APOSOR52706-1G APOSOR52706-5G
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,016 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462872
CAS číslo: 882722-99-8