Tisk…
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 8240 CZK
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392284
CAS číslo: 1261475-45-9