Tisk…
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 3970 CZK
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Bod tání: 186…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11878574
CAS číslo: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5