Tisk…
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52693-100MG OR52693-50MG OR52693-1G
APOSOR52693-100MGEA 26120 CZK
APOSOR52693-100MG APOSOR52693-50MG APOSOR52693-1G
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Vzorec: C₁₈H₁₆BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29919372
CAS číslo: 1415477-23-4