1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52687-1G
OR52687-250MG
APOSOR52687-1GEA
4470
CZK
APOSOR52687-1G
APOSOR52687-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate
Vzorec:
C₄H₈N₄·H₂SO₄ MW: 210.212 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28099330 CAS číslo: 20055-01-0 |