Tisk…
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 28110 CZK
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26518249
CAS číslo: 1805106-63-1