Tisk…
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52617-1G OR52617-250MG
APOSOR52617-1GEA 4630 CZK
APOSOR52617-1G APOSOR52617-250MG
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858309
CAS číslo: 89003-95-2