2,5-Dihydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Hydroxy-1H-pyridin-2-one
OR52588-1G
OR52588-5G
APOSOR52588-1GEA
3310
CZK
APOSOR52588-1G
APOSOR52588-5G
2,5-Dihydroxypyridine
2,5-Dihydroxypyridine
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234075 CAS číslo: 5154-01-8 |