Tisk…
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52572-100MG OR52572-1G OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA 3580 CZK
APOSOR52572-100MG APOSOR52572-1G APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₄O₅Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29067261
CAS číslo: 1137665-94-1