Tisk…

1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 10350 CZK
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Vzorec: C₄H₇N₃
Bod tání: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01646103
CAS číslo: 6646-51-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR