1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G
OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA
7510
CZK
APOSOR52566-25G
APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Vzorec:
C₉H₉BrO MW: 213.071 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11112126 CAS číslo: 65095-33-2 |