tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52549-1G
OR52549-25G
OR52549-5G
APOSOR52549-1GEA
695
CZK
APOSOR52549-1G
APOSOR52549-25G
APOSOR52549-5G
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09953072 CAS číslo: 25804-49-3 |