Tisk…
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cbz-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR52543-25G OR52543-5G
APOSOR52543-25GEA 7280 CZK
APOSOR52543-25G APOSOR52543-5G
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09608058
CAS číslo: 31865-25-5