Tisk…
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52504-1G OR52504-100MG OR52504-250MG
APOSOR52504-1GEA 11580 CZK
APOSOR52504-1G APOSOR52504-100MG APOSOR52504-250MG
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227.874 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566618
CAS číslo: 1399480-88-6