Tisk…
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 10350 CZK
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.429 g/mol
Bod tání: 47…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847634
CAS číslo: 885702-33-0