Tisk…

6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde

OR52468-5G
APOSOR52468-5GEA 3380 CZK
APOSOR52468-5G
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847276
CAS číslo: 95652-81-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR