Tisk…
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52453-5G OR52453-1G
APOSOR52453-5GEA 28930 CZK
APOSOR52453-5G APOSOR52453-1G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00787794
CAS číslo: 118785-96-9