Tisk…
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 5790 CZK
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10697160
CAS číslo: 30129-53-4