3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52436-250MG
OR52436-1G
APOSOR52436-250MGEA
2200
CZK
APOSOR52436-250MG
APOSOR52436-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20039908 CAS číslo: 134997-74-3 |