2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52432-1G
OR52432-250MG
APOSOR52432-1GEA
1950
CZK
APOSOR52432-1G
APOSOR52432-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₆H₃ClN₂OS MW: 186,619 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19382468 CAS číslo: 1245811-20-4 |