4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52409-10G
OR52409-1G
OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA
3410
CZK
APOSOR52409-10G
APOSOR52409-1G
APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Vzorec:
C₆H₆Cl₂N₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09991674 CAS číslo: 1780-33-2 |