Tisk…
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 7480 CZK
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393320
CAS číslo: 51738-07-9