Tisk…
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodo-4-methyl-imidazole
OR52397-1G OR52397-5G OR52397-25G
APOSOR52397-1GEA 2740 CZK
APOSOR52397-1G APOSOR52397-5G APOSOR52397-25G
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24396002
CAS číslo: 15813-07-7