Tisk…
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)pyrazole
OR52395-1G OR52395-5G
APOSOR52395-1GEA 6220 CZK
APOSOR52395-1G APOSOR52395-5G
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₄H₆N₂O
MW: 98,103 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436148
CAS číslo: 23585-49-1