Tisk…
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G OR52377-1G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 10490 CZK
APOSOR52377-10G APOSOR52377-1G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Bod tání: 76…77 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08275218
CAS číslo: 71831-21-5
UN: 3261
ADR: 8 III