Tisk…
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 3540 CZK
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10698616
CAS číslo: 68963-75-7