Tisk…
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52375-1G OR52375-5G
APOSOR52375-1GEA 4770 CZK
APOSOR52375-1G APOSOR52375-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Vzorec: C₆H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20278328
CAS číslo: 1404373-78-9