6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52372-1G
OR52372-5G
APOSOR52372-1GEA
9460
CZK
APOSOR52372-1G
APOSOR52372-5G
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Vzorec:
C₈H₅BrN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09999188 CAS číslo: 79885-37-3 |