Tisk…
2-Amino-6-bromobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52365-1G OR52365-5G
APOSOR52365-1GEA 6020 CZK
APOSOR52365-1G APOSOR52365-5G
2-Amino-6-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-6-bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11036195
CAS číslo: 135484-74-1