3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52347-1G
OR52347-250MG
APOSOR52347-1GEA
10090
CZK
APOSOR52347-1G
APOSOR52347-250MG
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₂₆H₁₉BO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29049312 CAS číslo: 905947-49-1 |